20785-U
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1700, aiguille amovible
1750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
TM=["Hamilton"] Airtight syringe, 1700 series, detachable needle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Caractéristiques
removable needle RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81230
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
0.5 mL
Compatibilité
for use with Hamilton 1750RN
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable