Principaux documents
20733
Seringue Hamilton®, série 7000 modifiée Microlitre, à collet moleté
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22s ga (blunt tip)
Caractéristiques
Sample contained in needle (no dead volume)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 86200
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
1 μL
Catégories apparentées
Description générale
  • Injection rapide de volumes minuscules
  • La totalité de l′échantillon est contenue dans l′aiguille, éliminant tout
problème de volume mort
  • Parfaitement étanches à une pression d′injection pouvant aller jusqu′à 6000 psi
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.