Principaux documents
19847
Supelco
Paclobutrazol-(phényl-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(2RS,3RS)-1-(4-Chlorophényl-d4)-4,4-diméthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15D4H16ClN3O
Poids moléculaire :
297.82
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Description générale
Le paclobutrazol-(phényl-d4) est un analogue du fongicide triazole paclobutrazol marqué par isotope, dans lequel les protons C-2, C-3, C-5 et C-6 du groupe phényle sont remplacés par du deutérium.
Application
Les composés marqués aux isotopes sont de plus en plus couramment utilisés dans la spectrométrie de masse par dilution isotopique (IDMS, isotope dilution mass spectrometry) pour l'analyse quantitative des pesticides. L'avantage principal de cette technique est que les composés marqués aux isotopes ont pratiquement les mêmes propriétés physiques que leur analogue correspondant non marqué, et se comportent donc de façon identique lors des processus de préparation des échantillons. Ceci permet d'éviter les problèmes d'effets de matrice souvent rencontrés dans les analyses par LC-MS/GC-MS, pouvant mener à des résultats biaisés. En ajoutant l'analogue marqué aux échantillons avant leur traitement, la perte de l'analyte qui provoque les effets de matrice peut être déterminée et compensée.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
R Gopi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 60(2), 180-186 (2007-07-24)
The application of triazole fungicides is a common practice in the cultivation of carrot (Daucus carota L.) plants. It is there for seems important to test the changes that are occurring in this food crop under triazoles, the non-traditional plant
Kun Wu et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6478) (2020-02-08)
Because environmentally degrading inorganic fertilizer use underlies current worldwide cereal yields, future agricultural sustainability demands enhanced nitrogen use efficiency. We found that genome-wide promotion of histone H3 lysine 27 trimethylation (H3K27me3) enables nitrogen-induced stimulation of rice tillering: APETALA2-domain transcription factor