Principaux documents
16316
Sigma-Aldrich
Turkey red oil sodium salt
for microscopy
Synonyme(s) :
Castor-oil sulfated sodium salt, Sulfated castor oil, Sulforicinolate sodium salt
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
MA.02
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Description
anionic
Pureté
100%
Impuretés
16-20% water (Karl Fischer)
pH
7-8 (10%)
Autres remarques
During long periods of cold weather, and during storage at low temperatures, cloudiness or crystallization can occur in individual cases. These can be eliminated by stirring and gentle heating up to 40°C without any loss of quality.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter