Principaux documents
15678
Sigma-Aldrich
Boric anhydride
puriss. p.a., ≥98% (T)
Synonyme(s) :
Boron trioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
B2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥98% (T)
Forme
solid
Perte
≤3% loss on ignition, 900 °C
Pf
450 °C (lit.)
Densité
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤50 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤30 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤30 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Clé InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Boric anhydride (Boron trioxide) is a colorless glassy hygroscopic mass having rhombic crystals. Its dissolution in water is a highly exothermic reaction and orthoboric acid is formed. It can be prepared by heating boric acid. It is used as flux in metallurgical processes. It has been reported as an inhibitor of crystallization.
Application
Boric anhydride can be used as a boron precursor to synthesize:
  • Boron carbon nitride nanosheet (BCN) by thermal condensation reaction with urea and melamine.
  • Boron-doped reduced graphene oxide (B-rGO) via a chemical vapor deposition method.
It can also be used as an additive along with pinacol to synthesize 4-alkoxy-5-hydroxy-2-pentenoate derivatives by Pd-catalyzed reaction of α, β-unsaturated γ, δ-epoxy esters with various alcohols.
Autres remarques
Reagent for the decomposition of silicates by fusion
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Palladium-catalyzed stereospecific substitution of alpha,beta-unsaturated gamma,delta-epoxy esters by alcohols with double inversion of configuration: synthesis of 4-alkoxy-5-hydroxy-2-pentenoates.
Xiao-Qiang Yu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(4), 750-754 (2007-12-12)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Crystallization of gels and glasses made from hot-pressed gels.
Phalippou J, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 48(1), 17-30 (1982)
Laurie P Volak et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(8), 1594-1605 (2008-05-16)
Curcuminoid extract and piperine are being evaluated for beneficial effects in Alzheimer's disease, among other intractable disorders. Consequently, we studied the potential for herb-drug interactions involving cytochrome P450 (P450), UDP-glucuronosyltransferase (UGT), and sulfotransferase (SULT) enzymes. The curcuminoid extract inhibited SULT