Principaux documents
134368
Sigma-Aldrich
1,2-propanediol
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1,2-PDO, Propylène glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.09
Numéro Beilstein :
1340498
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Limite d'explosivité
12.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 1,2-propanediol peut être obtenu comme sous-produit de la déshydratation du glycérol en hydroxyacétone.Il peut subir une condensation avec l′acide sébacique et l′acide citrique en l′absence de catalyseur pour former du poly((1,2-propanediol-sébaçate)-citrate) (PPSC), un polyester élastomère qui trouve des applications en ingénierie des tissus et dans l′administration de médicaments.
Application
Le 1,2-propanediol a été utilisé :
  • pour éliminer l′excédent de colorant au rouge O en solution huileuse dans les larves de poisson-zèbre
  • dans la préparation d′hydrogels d′alginate
  • pour la dissolution d′androsténone
  • pour la calibration des scanners à faisceau conique en tomodensitométrie
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Selective hydrogenolysis of glycerol to 1, 2-propanediol: comparison of batch and continuous process operations
Rode.V.C, et al.
Organic Process Research & Development, 14, 1385-1392 (2010)
ZeGlobalTox: an innovative approach to address organ drug toxicity using zebrafish
Cornet C, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 18(4), 864-864 (2017)
Synthesis, characterization and in vitro degradation of a novel degradable poly ((1, 2-propanediol-sebacate)-citrate) bio elastomer
Lie L, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92, 389-396 (2007)
Prasanna R Karunanayaka et al.
Brain and behavior, 5(11), e00390-e00390 (2015-12-15)
The formation of an odor percept in humans is strongly associated with visual information. However, much less is known about the roles of learning and memory in shaping the multisensory nature of odor representations in the brain. The dynamics of
Male sexual orientation affects sensitivity to androstenone
Lubke K, et al.
Chemosensory Perception, 2(3), 154-160 (2009)