Key Documents
09171
Supelco
mono-(2-Ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate, mixture of diastereomers
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester, Phthalic acid mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.34
Numéro Beilstein :
9208635
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC(CC)CCC(C)O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
InChI
1S/C16H22O5/c1-3-12(9-8-11(2)17)10-21-16(20)14-7-5-4-6-13(14)15(18)19/h4-7,11-12,17H,3,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
RYPQSGURZSTFSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable