08984
Butyryl-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, Butanoyl-L-carnitine, C4-Carnitine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤10.0% water
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
QWYFHHGCZUCMBN-SECBINFHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable