Key Documents
05851
Supelco
4-Aminoquinaldine
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methyl-4-quinolinamine, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Quinaldinamine, NSC 60281
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.20
Numéro Beilstein :
118323
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, nucleotide phosphates, organic acids
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Point d'ébullition
333 °C (lit.)
Pf
162-166 °C (lit.)
Traces de cations
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
Chaîne SMILES 
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as Maldi-Matrix material
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Stephan R Fagerer et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 19(1), 39-47 (2013-07-12)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) has been shown to be highly sensitive for analyzing low-mass compounds such as metabolites if the right matrix is used. 9-aminoacridine (9AA) is the most commonly employed matrix for negative mode MALDI-MS in metabolomics. However, matrix