Principaux documents
05136
Supelco
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Diclofenac impurity B (PhEur), 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, N-(2,6-Dichlorophenyl)anthranilaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.12
Numéro Beilstein :
2121741
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES 
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2C=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
Clé InChI
MILOIOYXRHLAAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable