Principaux documents
03764
Sigma-Aldrich
L-β-Homoleucine hydrochloride
≥98.0%
Synonyme(s) :
(S)-3-Amino-5-methylhexanoic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Beilstein:
8073252
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)C[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t6-;/m0./s1
Clé InChI
NXVYPYHWONGEFQ-RGMNGODLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jaime A Espinoza et al.
Cell death and differentiation, 27(2), 773-789 (2019-07-10)
Pharmacological inhibition of ribosome biogenesis is a promising avenue for cancer therapy. Herein, we report a novel activity of the FDA-approved antimalarial drug amodiaquine which inhibits rRNA transcription, a rate-limiting step for ribosome biogenesis, in a dose-dependent manner. Amodiaquine triggers