03708
Listeria mono Enrichement Supplement I
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Listeria monocytogenes Enrichement Supplement I
About This Item
Produits recommandés
Agence
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
−20°C
Adéquation
Listeria spp.
1 of 4
Cet article | 1.11781 | 1.00439 | 1.07006 |
---|---|---|---|
liquid | solid | lyophilized powder | solid |
limited shelf life, expiry date on the label | - | - | - |
−20°C | 2-8°C | 2-8°C | 2-8°C |
200 | 200 | 100 | 200 |
according to ISO 11290-1:2017 | (IDF-FIL) | APHA, ISO 11133, ISO 11290-1, ISO 11290-2 | - |
Description générale
Application
Composants
L-phosphatidylinositol 1.0g
distilled water 25 ml
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves