01870
Silica gel 60 ADAMANT™ on TLC plates
with fluorescence indicator 254 nm
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Caractéristiques
fluorescent indicator
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
250 μm ± 30 μm
Taille de la plaque/du plateau
20 cm × 20 cm
Taille des particules
7.0-11.0 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable