Principaux documents
00285
Sigma-Aldrich
1-Butylpyridinium bromide
≥99.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Impuretés
≤0.2% water
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.BrH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable