Key Documents
NGLYF-RO
Roche
N-Glycosidase F
PNGase F of Flavobacterium meningosepticum, recombinant from E. coli
Synonyme(s) :
glycosidase
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conjugué
(N-linked)
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Activité spécifique
~25000 units/mg protein
Conditionnement
pkg of 0.1 mL (11365169001 [100 U])
pkg of 0.25 mL (11365177001 [250 U])
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
7.0-8.0
Température de stockage
−20°C
Description générale
Peptide-N-glycosidase F, peptide-N4-(acétyl-β-glucosaminyl)-asparagine amidase
Application
Utilisez la N-glycosidase F pour cliver tous les types de N-glycans liés à de l′asparagine, à condition que le groupe amino et le groupe carboxyle soient situés dans une liaison peptidique, et que l′oligosaccharide ait la longueur minimale du motif central de chitobiose. La réaction produit de l′ammoniac, de l′acide aspartique (dans la chaîne peptidique) et l′oligosaccharide complet.
Remarque : La N-glycosidase F recombinante est également disponible sous forme de lyophilisat dépourvu de glycérol.
Définition de l'unité
Une unité correspond à l′activité enzymatique qui hydrolyse 1 nmol de dabsyl fibrine, un glycopeptide, ou 0,2 nmol de dansyl fétuine, un autre glycopeptide, en une minute à 37 °C et pH 7,8.
Forme physique
En solution dans du phosphate de sodium 50 mM, de l′EDTA 12,5 mM, du glycérol à 50 % (v/v), pH 7,2.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
La vente de ce produit n'épuise ni n'accorde aucun droit sur les brevets appartenant à des tiers, y compris les brevets des sociétés du groupe F. Hoffmann - La Roche AG, en particulier pour l'utilisation d'anticorps modifiés obtenus à l′aide de ce produit.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Ewoud van Tricht et al.
Talanta, 144, 1030-1035 (2015-10-11)
Current methods for the identification and/or quantification of viral proteins in influenza virus and virosome samples suffer from long analysis times, limited protein coverage and/or low accuracy and precision. We studied and optimized capillary gel electrophoresis (CGE) in order to
Fabian Higel et al.
mAbs, 6(4), 894-903 (2014-05-23)
N-glycosylation is a complex post-translational modification with potential effects on the efficacy and safety of therapeutic proteins and known influence on the effector function of biopharmaceutical monoclonal antibodies (mAbs). Comprehensive characterization of N-glycosylation is therefore important in biopharmaceutical development. In
Gerard Ja Rouwendal et al.
mAbs, 8(1), 74-86 (2015-10-07)
Monomeric IgA has been proposed as an alternative antibody format for cancer therapy. Here, we present our studies on the production, purification and functional evaluation of anti-HER2 IgA antibodies as anti-cancer agents in comparison to the anti-HER2 IgG1 trastuzumab. MALDI-TOF