Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
ZSR240R0T0
Milli-Q
Système de purification Milli-Q® SR 240 
greener alternative
Pure RO water production station for one 3.5 L Switch SQ tank
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
10 kg operating weight (22 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
30 L/day max. usage
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve (optional))
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 26.7 cm (10.5 in.) × 22 cm (8.7 in.)
Poids
5 kg (11 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
Entrée
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Sortie
type 3 water (RO water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le système de purification d'eau Milli-Q® SR 240 fournit de l'eau pure obtenue par osmose inverse (OI) à une cuve mobile SQ Switch de 3,5 l. Il est facile de transférer cette cuve vers le système de purification Milli-Q® SQ 200 pour produire de frais de l'eau ultra pure n'importe où au laboratoire. Grâce à la cuve mobile SQ Switch, ce système d'eau s'adapte à votre laboratoire, quelle que soit sa configuration : l'unité de production d'eau osmosée est placée à proximité d'une source d'eau potable et il est possible de positionner un nombre illimité de modules de distribution d'eau ultra pure à n'importe quel endroit du laboratoire ou du bâtiment équipé d'une prise électrique. Cela offre une souplesse d'installation, installation qui peut être facilement adaptée et dimensionnée en fonction des besoins changeants du laboratoire.
Caractéristiques et avantages
La station de production Milli-Q® SR 240 fait partie de l'une des six configurations prédéfinies (Milli-Q® SQ 240) disponibles pour les systèmes Milli-Q® SQ 2Series, qui offre aux utilisateurs une autonomie totale et qui peut s'adapter aussi bien aux besoins actuels qu'aux évolutions futures des laboratoires. Cette station de production d'eau osmosée assure :
  • Un rechargement rapide (en 6 min seulement) de la cuve mobile SQ Switch avec de l'eau osmosée fraîchement produite grâce à la cartouche d'OI à haut débit (jusqu'à 42 l/h) ; la boucle de recyclage de l'eau osmosée récupère 50 % de l'eau rejetée ; le rinçage automatique de la membrane d'OI permet à cette dernière de maintenir un haut niveau de performance.
  • La vanne gravitaire (facultative) vous permet de distribuer directement jusqu'à 6 l/h d'eau osmosée à partir de la base de la cuve SQ Switch.
  • La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le système à l'endroit le mieux adapté à l'activité de votre laboratoire, puis de le déplacer si nécessaire.
  • Une évolutivité sans limites avec une seule station de production d'eau osmosée pouvant alimenter plusieurs modules autonomes de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200, pour accompagner la croissance de l'activité du laboratoire tout en limitant le budget d'investissement.
  • Le remplacement ultra facile de la cartouche grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
  • La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
En l'associant au module de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 autonome, les laboratoires bénéficient :
  • D'un combiné distributeur manuel et simple à utiliser qui permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit pouvant varier de 1,6 l/min au goutte à goutte.
  • D'une qualité d'eau ultra pure (Type 1) particulièrement fiable, avec une résistivité de 18,2 MΩ·cm, visible d'un coup d'œil grâce à un voyant LED coloré et d'un COT réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
  • D'une eau ultra pure fraîchement distribuée et disponible n'importe où, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du laboratoire, grâce à la cuve mobile SQ Switch.
Composants
Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
Cette référence n'inclut pas :
  • La cartouche SQPAK
  • La cuve SQ Switch de 3,5 l
  • La vanne gravitaire SQ ou le câble d'alimentation adapté au réseau électrique local
  • Le module de distribution d'eau ultra pure – Le système de purification Milli-Q® SQ 200
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany