Principaux documents
ZLXM0D020
Milli-Q
Module d'électrodésionisation (EDI) Elix®
Water purification by electrodeionization (EDI) at 20 L/hr
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Caractéristiques
removes remaining ions by electrodeionization
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Elix®
Paramètres
20 L/hr flow rate
Compatibilité
for use with Elix®
Description générale
Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® est conçu pour désioniser l'eau en continu après l'osmose inverse (OI). Le module Elix® contribue à produire de l'eau pure de qualité supérieure de manière fiable et constante, sans aucune maintenance à un débit de 20 l/h.
Application
L'eau de type 2 obtenue après traitement par OI-EDI répond aux besoins d'un grand nombre d'applications de laboratoire classiques (par ex. préparation d'échantillons, de tampons et de réactifs, ou rinçage de la verrerie) et convient parfaitement à l'alimentation des équipements et des instruments (par ex. autoclaves, lave-vaisselles, enceintes de vieillissement et de tests de stabilité, analyseurs cliniques et automates de coloration de lames, générateurs d'hydrogène et systèmes d'eau ultra pure).
Caractéristiques et avantages
  • Pièce de rechange d'origine pour le module d'EDI Elix® - ZLXM0D020.
  • Contient une résine échangeuse d'ions à lit mixte.
  • Élimine efficacement de l'eau purifiée par OI les ions restants pour produire une eau pure de qualité constante, quelles que soient la qualité de l'eau d'alimentation (conductivité, niveaux de CO2) et la performance de la cartouche d'OI.
  • Évite les procédures de régénération chimique dangereuses, le remplacement de résines onéreuses, le remplacement de cartouches de déionisation ou l'ajout d'adoucisseurs.
  • Réduit la durée de la maintenance et garantit des coûts de fonctionnement faibles et prévisibles.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany