Key Documents
ZFC0NN5SQ
Milli-Q
Connecteur de 5 m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Synonyme(s) :
Connecteur de 5 m du type "système vers POD"
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Caractéristiques
For System to POD connection
L du câble
5 m
Compatibilité
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Description générale
Ce connecteur de 5 m est un accessoire d'installation servant à connecter le distributeur Q-POD® aux systèmes d'eau de la gamme Milli-Q® IQ 7 et aux systèmes d'eau Milli-Q® EQ 7008/16. Il peut aussi être utilisé pour connecter un distributeur E-POD® aux systèmes d'eau Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 et Milli-Q® IX 7003/05/10/15. Cet accessoire regroupe les connecteurs hydrauliques et électriques dans une gaine de 5 m de long. Une version de 2 m de long (réf. ZFC0NN2SQ) est également disponible.
Caractéristiques et avantages
  • Permet d'installer un distributeur de Q-POD® ou E-POD® à une distance du système pouvant atteindre 5 m.
  • Réalisez une installation propre et une intégration claire en regroupant les tuyaux et les câbles dans une seule gaine blanche
Informations légales
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany