Principaux documents
XX30012RK
Millipore
Kit de pièces de rechange pour Swinny 13 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE gasket
stainless steel screen
Niveau de qualité
Diamètre
13 mm
Compatibilité
for use with Swinny 13
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! La microseringue et les supports filtres Swinny vous apportent assez de souplesse pour choisir le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérilisante, autoclavez vos supports filtres en laissant la membrane en place. Ultra-purifiez ou stérilisez de petits volumes de liquides contenus dans une seringue, ou installez le système en ligne pour filtrer de plus gros volumes.
Caractéristiques et avantages
•Disponibles en deux tailles pour une large gamme de volumes de traitement
•Construction durable en acier inoxydable garantissant des années d'utilisation et réduisant les déchets provenant de filtres pour seringue jetables
•Autoclavable avec filtre en place pour une filtration stérile
Applications :
Ultrapurification ou stérilisation de liquides
XX3001200 Support filtre Swinny 13 mm, en acier inoxydable
XX3002500 Support filtre pour microseringue 25 mm, raccord Luer-Lok, en acier inoxydable
XX3002514 Support filtre pour microseringue 25 mm, filetage NPTF, en acier inoxydable,
Pièces de rechange
XX30012RK Kit de pièces de rechange Swinny 13 mm
XX30025RK Kit de pièces de rechange pour microseringue 25 mm
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Composants
(4) Joints toriques en PTFE, (4) joints pour grille de support en PTFE, (4) grille de support en acier inoxydable