Principaux documents
XF2014755
Millipore
Entonnoir Millipore en acier inoxydable pour filtration sous vide
100mL, 47 mm, Stainless Steel
Synonyme(s) :
Entonnoir en acier inoxydable, Entonnoir en acier inoxydable de 47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
stainless steel
Diamètre
6.2 cm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Application(s)
filtration
Description générale
Accessoires pour support de filtration sous vide en acier inoxydable Millipore 100 ml, 47 mm, acier inoxydable
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en acier inoxydable Millipore ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire des kits de support filtre analytique en acier inoxydable Millipore de 47 mm.
Application
100 ml, 47 mm, acier inoxydable