TM-10ML-RU
Anti-A,B (clones ES-15/ES-4), Blood Grouping Reagent for Research Use
BIOSCOT™ Anti-A,B from the clones ES-15/ES-4, Murine IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
ES-15/ES-4, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 10 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Concentration
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable