Principaux documents
SWSSA47FH3
Millipore
Capsule OptiScale®, Milligard® 0,5/0,2 µm de dimension de pores nominale
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2 μm
Synonyme(s) :
Optiscale Capsule Filter Milligard 0.5/0.2 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
polypropylene support
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale® 47
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
17.7 cm2
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
Raccords
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Caractéristiques et avantages
Format : double couche
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : bactéries
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : purification des protéines
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir les paragraphes "Installation" et "Mouillage" du mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Stockage : voir le mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 60 min à 121 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 100 ml.
Informations légales
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2