Key Documents
SVGPB1010
Millipore
Unité de filtration sous pression Millipore® Sterivex
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, pack of 10 ea
Synonyme(s) :
Unité de filtration sous pression Sterivex-GP
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
Eastar housing
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Sterivex
Caractéristiques
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 10 ea
Paramètres
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
85 mm
Capacité
2000 mL
Diamètre
5.4 cm
Surface de filtration
10 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
outlet filling bell
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
- Les unités de filtration Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients sous pression. Elles éliminent le risque de contamination associé au transvasement et au pipetage.
- Les unités Sterivex sont conçues pour distribuer le produit filtré dans la quasi-totalité des récipients de conservation. Elles sont déclinées en plusieurs modèles dotés de différents raccords de sortie.
- Les unités de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes pouvant atteindre 1 000 ml ou 2 000 ml, selon le type de membrane utilisé. Trois membranes différentes sont disponibles.
- Stérilisez des volumes allant jusqu'à 1 000 ml ou 2 000 ml grâce aux unités de filtration Sterivex fonctionnant sous pression (capacité déterminée par le type de membrane utilisé). Avec trois membranes et plusieurs raccords de sortie au choix, les filtres Sterivex peuvent être intégrés dans la quasi-totalité des procédures et délivrer le produit filtré dans pratiquement tout type de récipient de conservation. Les filtres Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients sous pression et éliminent le risque de contamination associé au transvasement et au pipetage.
Caractéristiques et avantages :
- Fonctionnent avec divers dispositifs sous pression, notamment les seringues, les pompes péristaltiques et les récipients sous pression
- Disponibles avec des capacités allant jusqu'à 2 l et en plusieurs types de membrane, pour s'adapter aux besoins de vos applications
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses
Application
Produit réservé à la recherche
Principe
Sous pression
Forme physique
Code couleurs : Transparent
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Rayonnement gamma
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : Micro-organismes.
  • Mode d'action : filtration
  • Application : filtration stérilisante
  • Usage prévu : filtration de grands volumes sous pression positive
  • Instructions d'utilisation : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi des unités de filtration Sterivex
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany