Principaux documents
SLGVR33RB
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-GV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 250
Fabricant/nom de marque
Millex® SLGVR33RB
Paramètres
≥40 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Volume
100 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Point de bulle
≥50 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Type de liaison
Protein low binding
Description générale
Les filtres pour seringue Millex stériles conviennent parfaitement à la stérilisation des solvants organiques, des solutions aqueuses ou des gaz/de l'air. De nombreuses méthodes de préparation d'échantillons préconisent l'utilisation de filtres Millex dont la qualité et la fiabilité restent inégalées. Caractérisés par un volume mort minimal et des débits plus rapides, les filtres Millex résistent en outre à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une multitude d'échantillons et de solvants, ce qui minimise le relargage des impuretés extractibles. Les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé et automatisé, dans le respect des normes de qualité les plus strictes.
Application
  • Stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques ou de solutions aqueuses
  • Stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz ; filtration de produits contenant des petites molécules ou des protéines de grande valeur
Caractéristiques et avantages
  • Très faible adsorption protéique
  • Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du support et du niveau de validation
  • Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
  • Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins de haute performance
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany