Principaux documents
SLAAR33SS
Millipore
Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose Millex®
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-AA, Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose MF-Millipore, Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose de 0,8 µm, filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
Fabricant/nom de marque
Millex® SLAAR33SS
Paramètres
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
100 mL (Process Volume)
100 mL sample volume
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Volume
100 mL
Couleur
blue
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Description générale
Le filtre pour seringue Millex avec membrane en esters de cellulose utilise une membrane en esters de cellulose d'une dimension de pores de 0,8 µm et un support en acrylique modifié.
Application
Ce filtre pour seringue Millex avec membrane en esters de cellulose est destiné à la clarification et à la filtration stérilisante de solutions protéiques, de milieux de culture tissulaire, d'additifs, de tampons, de solutions biologiques et d'eau.
Caractéristiques et avantages
  • Le support bidirectionnel du filtre permet de filtrer les solutions aqueuses dans les deux sens.
  • Il élimine efficacement les micro-organismes, les particules, les précipités et les poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores.
  • Ces filtres sont à usage unique, apyrogènes et non toxiques.
  • Ils ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel.
Autres remarques
Le filtre pour seringue Millex avec membrane en esters de cellulose est réservé à la recherche.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3