Principaux documents
SCWP09025
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 8 µm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, 8,0 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
135 μm
Extractibles par gravimétrie
6%
Indice de réfraction
n/D 1.515
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
8.0 μm pore size
84 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : SCWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et la recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour les applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans quadrillage de la surface
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou en autoclave
Application
  • Contrôle qualité des cuves de rétention des fluides
  • Contrôle des fluides
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Collecte de particules
  • Analyse des particules
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)