Principaux documents
SCT084
Sigma-Aldrich
Colorant pour cellules vivantes BioTracker MemBright 560
Synonyme(s) :
Sonde d'imagerie pour cellules vivantes, Sonde de membrane pour cellules vivantes, orange/rouge
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.47
Poids mol.
observed mol wt 1370.3 kDa
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 50 μL
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell based assay: suitable
flow cytometry: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le colorant pour cellules vivantes BioTracker MemBright-560 est une sonde fluorescente activée émettant dans le spectre orange à rouge pour l'imagerie des membranes plasmiques de cellules vivantes.
Les sondes spécifiques de la membrane plasmique sont essentielles pour délimiter les frontières cellulaires. Les colorants MemBright utilisent un nouveau mécanisme fluorogène, fonctionnant à l'état de nanoparticules auto-inactivées. Lors du contact et de la propagation dans la membrane cellulaire, la fluorescence est activée, produisant un signal lumineux avec peu ou pas de bruit de fond. Les sondes membranaires pour cellules vivantes MemBright sont compatibles avec l'imagerie à deux photons et la microscopie à super-résolution, et peuvent être utilisées dans des cellules vivantes ou fixées. Leur photostabilité élevée et leur absence de cytotoxicité rendent les sondes MemBright optimales pour l'imagerie prolongée de cellules vivantes. Les caractéristiques supérieures de ces sondes de membrane plasmique permettent de les utiliser dans une grande variété d'applications de détection par fluorescence.
Propriétés spectrales
Images de fluorescence obtenues par λex = 560  m m et gamme d'émission de 567 à 750 nm.
Référence
Collot M. et al. MemBright: A family of fluorescent membrane probes for advanced cellular imaging and neuroscience. Cell Chem. Biol. 2019, 26:600-614
Application
Pureté : > 98 %, confirmée par HPLC, RMN du proton, LC-MS et analyse élémentaire.
Caractéristiques et avantages
Sonde fluorescente rouge/orange pour un marquage efficace et sélectif de la membrane plasmique dans les cellules vivantes. Convient à la microscopie à super-résolution.
Forme physique
Solution magenta
Stockage et stabilité
Conserver à long terme à -20 °C, à l'abri de la lumière.
Autres remarques
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence, cytométrie de flux
Informations légales
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup