Principaux documents
SCT065
Sigma-Aldrich
Colorant pour cellules vivantes Green-AlDeSense ALDH1A1
ALDH1A1 isoform specific live cell dye which labels cancer stem cells for fluorescent microscopy, flow cytometry and in vivo applications.
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
Les cellules souches cancéreuses (CSC) ont une plus grande capacité à activer les voies anti-apoptotiques/de pro-survie et à surexprimer des transporteurs à cassette de liaison à l'ATP (transporteurs ABC) qui agissent comme de puissantes pompes d'efflux des agents chimiothérapeutiques potentiels. Les aldéhyde déshydrogénases (ALDH), notamment l'isoforme ALDH1A1, seraient un marqueur fiable des CSC dans de nombreux types de cancers, dont ceux de la prostate, du poumon, du sein, de l'œsophage et de l'ovaire. En plus d'être associée à une plus grande résistance à la chimiothérapie et à un mauvais résultat clinique, l'isoforme ALDH1A1 est un marqueur connu des cellules souches.
Les techniques actuellement employées pour identifier les ALDH dans les cellules vivantes sont limitées par la réactivité croisée observée avec plusieurs isoformes d'ALDH, ce qui pose des difficultés pour l'analyse des données et l'établissement du pronostic. Chan et son équipe ont créé un colorant pour cellules vivantes spécifique de l'isoforme ALDH1A1, appelé Green-AlDeSense, qui marque les cellules souches cancéreuses et qui est 20 fois plus fluorescent lorsqu'il est lié à l'isoforme ALDH1A1. Ce colorant permet d'identifier les CSC positives à l'isoforme ALDH1A1 par imagerie sur cellules vivantes, par cytométrie en flux et par des études in vivo.
Propriétés spectrales : absmax : 496 nm, emmax : 516 nm.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C à l'abri de la lumière.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.