Principaux documents
SCR027
Sigma-Aldrich
Cellules souches mésenchymateuses de rat (moelle osseuse)
These primary bone marrow derived Rat Mesenchymal Stem Cells isolated from the iliac crest of adult Fisher 344 rats provide a convenient source of multipotent rat mesenchymal stem cells.
About This Item
Code UNSPSC :
41106509
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
Les cellules souches mésenchymateuses, également appelées cellules du stroma de la moelle, sont définies comme une population de cellules progénitrices pluripotentes adhérentes dérivées de la moelle osseuse et à renouvellement automatique, ayant la capacité de se différencier en plusieurs lignées de cellules mésenchymateuses. Grâce à des tests in vitro définis, il a été démontré que les cellules souches mésenchymateuses se différencient facilement en cellules de lignées spécifiques qui forment ensuite les tissus osseux, cartilagineux, adipeux, tendineux et musculaires. Les cellules souches mésenchymateuses permettent également le soutien et l'entretien de l'autre population importante de cellules souches présente dans la moelle osseuse : les cellules souches hématopoïétiques.
Description de la lignée cellulaire
Cellules souches mésenchymateuses
Application
Ces cellules souches mésenchymateuses primaires dérivées de la moelle osseuse de rat, isolées à partir de la crête iliaque de rats Fisher 344 adultes, constituent une source pratique de cellules souches mésenchymateuses pluripotentes de rat.
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Composants
1 × 10E6 cellules souches mésenchymateuses viables provenant de la moelle osseuse de rats adultes Fisher 344.
Qualité
- Chaque flacon contient au moins 1 × 10E6 cellules viables au passage 2.
- Les cellules proviennent de rats Fisher 344 certifiés exempts de pathogènes.
- Les cellules ont été testées et sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
- Les cellules ont été testées et sont positives pour l'expression de CD90 et négatives pour l'expression de CD45 et CD31.
Stockage et stabilité
Les cellules souches mésenchymateuses de rat (moelle osseuse) doivent être conservées dans l'azote liquide. Elles peuvent être passées au moins 3 à 5 fois supplémentaires.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alicia Jurado et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 1081345-1081345 (2023-01-31)
Background: Patients with obstructive sleep apnea (OSA) experience recurrent hypoxemic events with a frequency sometimes exceeding 60 events/h. These episodic events induce downstream transient hypoxia in the parenchymal tissue of all organs, thereby eliciting the pathological consequences of OSA. Whereas
Margaret F Bennewitz et al.
Molecular imaging and biology, 14(6), 676-687 (2012-03-16)
Glioblastoma multiforme (GBM) is a lethal disease marked by infiltration of cancerous cells into the surrounding normal brain. The dire outcome of GBM patients stems in part from the limitations of current neuroimaging methods. Notably, early cancer detection methodologies are
Antonella Rocca et al.
International journal of nanomedicine, 10, 433-445 (2015-01-23)
Enhancement of the osteogenic potential of mesenchymal stem cells (MSCs) is highly desirable in the field of bone regeneration. This paper proposes a new approach for the improvement of osteogenesis combining hypergravity with osteoinductive nanoparticles (NPs). In this study, we
Gokhan Burcin Kubat et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(1), e22612-e22612 (2020-09-02)
The effect of dysfunctional mitochondria in several cell pathologies has been reported in renal diseases, including diabetic nephropathy and acute kidney injury. Previous studies have reported that mitochondrial transplantation provided surprising results in myocardial and liver ischemia, as well as