Principaux documents
SCC058
Sigma-Aldrich
Fibroblastes de prépuce humain FibroGRO® exempts de xénocontaminants
The FibroGRO Xeno-Free Human Foreskin Fibroblasts are derived from normal human foreskin & have been isolated & manufactured under xeno-free conditions.
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
human foreskin (fibroblasts)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
FibroGRO®
Millipore
Morphologie
(endothelial)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
Origine du produit : fibroblastes de prépuce humain obtenus sans utilisation de composants xénogéniques
Origine de la lignée cellulaire
Peau
Description de la lignée cellulaire
Cellules fibroblastiques
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Composants
1 flacon de fibroblastes de prépuce humain
Qualité
Produit testé négatif pour une contamination par les mycoplasmes, les virus HTLV-1 et 2, hépatite B et C, VIH et la bactérie Treponema pallidum.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable