Principaux documents
SANKIT004
Milli-Q
Kit de décontamination
For AFS® Water Purification Systems
Synonyme(s) :
Sanitization Kit for AFS® Water Purification Systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Caractéristiques
Includes RO-Tank-Distribution loop; 4 Steps, < 10 minutes of operator time
maximum duration of 4 h
Conditionnement
pkg of 1 kit
Compatibilité
for use with AFS®
Conditions d'expédition
ambient
Application
Sanitization kit for use with AFS® water purification systems
Caractéristiques et avantages
Genuine consumable for the sanitization of AFS® Water Purification Systems.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany