Principaux documents
S7107
Sigma-Aldrich
Enzyme TdT ApopTag
ApopTag Terminal deoxynucleotidyl Transferase (TdT) is a recombinant enzyme intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Synonyme(s) :
TdT enzyme, Terminal deoxynucleotidyl transferase
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
ApopTag
Chemicon®
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La désoxynucléotidyl transférase terminale (TdT) ApopTag est une enzyme recombinante permettant de marquer les extrémités 3′-OH de l'ADN fragmenté lors de la détection des cellules apoptotiques. Elle est qualifiée pour être utilisée avec les kits de détection d'apoptose in situ Apoptag (réf. S7100, S7101, S7110, S7111, S7160 et S7165).
ApopTag est une marque déposée de la société Serologicals.
Application
Matériel fourni :
Chaque flacon contient 300 μl de transférase terminale (TdT) ApopTag.
Instructions d'utilisation
Préparer le mélange de marquage comme suit :
77 μl de tampon de réaction ApopTag (S7105 ou composants du kit n° 2)
33 μl d'enzyme TdT ApopTag
Bien mélanger et placer sur de la glace. Ce réactif peut être préparé à l'avance et stocké sur de la glace pendant 6 heures maximum. Le mélange tampon de réaction-enzyme TdT est prêt à être utilisé à l'étape "APPLY WORKING STRENGTH TdT ENZYME" (Application de l'enzyme TdT à l'activité de travail) du manuel ApopTag complet.
Avertissements et précautions :
L'enzyme transférase terminale (TdT) ApopTag contient du cacodylate de potassium (acide diméthylarsinique) en guise de tampon. Ce produit est nocif en cas d'ingestion ; éviter tout contact avec la peau et les yeux (porter des gants et des lunettes de protection) ; rincer immédiatement les zones concernées en cas de contact.
Conditionnement
1000 unités/ml
Stockage et stabilité
Stockage recommandé : entre -15 °C et -25 °C.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Po-Nien Tsao et al.
Development (Cambridge, England), 136(13), 2297-2307 (2009-06-09)
Although there is accumulated evidence of a role for Notch in the developing lung, it is still unclear how disruption of Notch signaling affects lung progenitor cell fate and differentiation events in the airway epithelium. To address this issue, we
Divya A Shiroor et al.
Current biology : CB, 30(11), 2166-2174 (2020-05-11)
Stem cells are continuously exposed to multiple stresses, including radiation and tissue injury. As central drivers of tissue repair and regeneration, it is necessary to understand how their behavior is influenced by these stressors. Planarians have an abundant population of