S2EM004M99
Plaque à 96 puits Multiscreen®, membrane en PVDF hydrophobe
pore size 0.45 μm, sterile
Synonyme(s) :
Hydrophobic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
Niveau de qualité
Description
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Technique(s)
ELISPOT: suitable
Surface de filtration
0.28 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Matrice
Immobilon®-P
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Forme physique
Autres remarques