Principaux documents
RAWG047S6
Millipore
Filtre membrane S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white gridded sterile membranes for microbiological analysis
Synonyme(s) :
Filtres S-Pak, 1,2 µm, blancs, quadrillés, 47 mm, stériles, filtres membranes, membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
Fabricant/nom de marque
S-Pak®
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
1.2 μm pore size
Entrée
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type cider
sample type wine
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres S-Pak sont constitués d'une membrane en esters de cellulose blanche, quadrillée, de 1,2 µm de dimension de pores et de 47 mm de diamètre. Stériles, prêts à l'emploi et conditionnés sous emballage individuel, ils sont faciles à utiliser et conviennent bien aux analyses de levures et de moisissures dans des échantillons tels que les boissons difficiles à filtrer
Application
Méthode de filtration sur membrane pour les analyses microbiologiques
Conditionnement
Sous emballage individuel, avec papier séparateur bleu, stérile
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : RAWG 047 S0
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)