Principaux documents
PLTK04710
Millipore
Disques d'ultrafiltration, PM nominal 30 kDa
Ultracel®, filter diam. 47 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 30 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
17.3 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes disques d'ultrafiltration découpées sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel et en polyéthersulfone (PES) Biomax. Elles sont disponibles selon une gamme de différents diamètres et dimensions de pores.
Les membranes Ultracel en cellulose régénérée sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de solutions diluées. Leur microstructure hydrophile serrée assure une rétention maximale ainsi qu'une adsorption minimale des protéines, de l'ADN ou d'autres macromolécules.
Les membranes Biomax en PES sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de plus grands volumes d'échantillons plus concentrés (sérum, plasma, milieux de culture tissulaire conditionnés…).
Les disques de microfiltration en PVDF Durapore sont disponibles en trois dimensions de pores (0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm) et deux diamètres (63,5 mm et 75 mm).
Caractéristiques et avantages :
• Diamètres de disques disponibles : 25 mm, 44,5 mm, 47 mm, 63,5 mm, 76 mm, 90 mm et 150 mm
• Toutes les membranes Ultracel, Durapore et Biomax déclinées en une multitude de dimensions de pores pour répondre à vos besoins de séparation
• Compatibles avec les cellules à agitation Amicon
Applications :
Concentration, échange de tampon, dessalage
Code du filtre : PLTK
Configuration du dispositif : Disques d'ultrafiltration
Type de filtre : Ultrafiltration
Application
Cellulose régénérée Ultracel, poids moléculaire nominal limite (NMWL) de 30 kDa, diamètre de 47 mm
Informations légales
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable