Principaux documents
PHWP09025
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,3 μm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane Filter, 0.3 µm pore size
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.3 μm pore size
77 % porosity
Point de bulle
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Bioassays
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3