Merck
PHCC6
Sondes pour compteur de cellules Scepter
60 µm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Synonyme(s) :
Automated Cell counter tips
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
10,000 particles/mL particle concentration (500,000 particles/mL), 50 μL sample volume
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6–36 μm
compatibility
for use with cells sized 8.0–25.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
The Scepter 2.0 handheld automated cell counter provides a fast and convenient method for counting cells and particles and is compatible with both the 40 and 60uM sensor. The system employs the Coulter principle in a miniaturized, handheld, format enabling rapid cell counting; what used to take 10 minutes now takes less than 30 seconds. The user prepares a dilution of the cell culture of interest and uses the Scepter cell counter to aspirate a sample of this dilution into the Scepter sensor.
Application
µμ&μ
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13