Principaux documents
PBQK04310
Millipore
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 50 kDa
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, PM nominal de 50 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
44.5 mm
Surface de filtration
13.4 cm2
Dimension de pores
50 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
  • Les membranes disques d'ultrafiltration en polyéthersulfone (PES) Biomax® conviennent parfaitement à la concentration des protéines, la purification et le dessalage.
  • Elles sont optimisées pour la concentration et le dessalage du sérum, du plasma ou des milieux de culture tissulaire conditionnés.
  • Elles sont déclinées en un large choix de dimensions de pores pour répondre aux besoins de votre application.
Application
Membrane Biomax en polyéthersulfone, NMWCO de 50 kDa, 44,5 mm de diamètre
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1