Principaux documents
PBMK06210
Millipore
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 300 kDa
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, NMW de 300 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
63.5 mm
Surface de filtration
28.7 cm2
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
300 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les membranes d'ultrafiltration sont généralement constituées de cellulose régénérée ou de polyéthersulfone (PES). Le choix de la membrane et de son seuil de coupure nominal (NMWCO) dépend respectivement de la compatibilité avec l'échantillon et du poids moléculaire (PM) du macrosoluté à retenir. En règle générale, le seuil de coupure nominal (NMWCO) de la membrane doit être de 4 à 5 fois inférieur au poids moléculaire du soluté à retenir lors de l'utilisation de membranes en PES Biomax®.
Application
Les disques d'ultrafiltration, NMWCO de 300 kDa, ont été utilisés pour la purification de l'herpèsvirus humain de type 8 (HHV-8).
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Jian-Jun Wu et al.
Journal of virology, 90(4), 1741-1756 (2015-12-08)
We recently showed that the interaction between Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) tegument proteins ORF33 and ORF45 is crucial for progeny virion production, but the exact functions of KSHV ORF33 during lytic replication were unknown (J. Gillen, W. Li, Q. Liang