Principaux documents
P3C030C00
Millipore
Cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel PLCTK, 88 cm2
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa
Synonyme(s) :
Cassette Pellicon® 3 à membrane Ultracel®
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 1.5 mL (in feed channel)
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
0.8 cm (0.33 in.)
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
88 cm2
Surface de la membrane
88 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel® (Membrane)
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
pH
2-13
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les dispositifs de filtration Pellicon® 3 sont des cassettes haute performance sophistiquées, idéales pour les anticorps thérapeutiques de titre élevé d'aujourd'hui, ainsi que pour les procédés de filtration plus exigeants qui nécessitent des pressions de fonctionnement, des températures et des fréquences de nettoyage caustique plus importantes.
La cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel® est conçue pour la filtration de protéines thérapeutiques (telles que les anticorps monoclonaux) et de protéines recombinantes et non recombinantes.
Le dispositif d'ultrafiltration Pellicon® 3 P3C030C00 présente un seuil de coupure nominal (NMWCO) de 30 kDa, une surface de filtration de 88 cm2, une membrane PLCTK et des dimensions de 3,8 cm (H) × 17,8 cm (l) × 20,6 cm (L).
Caractéristiques et avantages
  • Robuste et fiable – parfaitement adapté aux procédés de filtration plus exigeants d'aujourd'hui
  • Haute performance – produit des niveaux excellents de résolution, de rendement et de résistance à la contre-pression
  • Récupération optimale du produit grâce à une technologie membranaire qui a fait ses preuves
  • Technologie à matrice dense – les membranes à la pointe de la technologie résolvent pratiquement tous les problèmes de séparation
  • Adhérence supérieure sans défaut – Ultracel® utilise des membranes composites coulées sur un substrat microporeux
  • Fabrication automatisée – offre des performances, une cohérence et une fiabilité inégalables
  • Entretien et installation faciles – simple à installer et à entretenir
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui suit les Bonnes Pratiques de Fabrication de la FDA.
Remarque sur l'analyse
Composés extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée.
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1