Principaux documents
P2PLACV01
Millipore
Module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, NMWCO 1 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLAC V 0.1 m2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
2.16 cm (0.85 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
1 kDa NMWCO
Description générale
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: PLAC
Filter Type: Ultrafiltration
Caractéristiques et avantages
Type V screen (open channel)
Autres remarques
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2