NA46
Anti-p300 Mouse mAb (NM-11)
liquid, clone NM-11, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-p300 antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NM-11, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, rat
Ne doit pas réagir avec
mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EP300(2033)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (1-5 µg/ml, heat pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
A431, HeLa, or ML-1 cells
Autres remarques
Shisler, J., et al. 1996. J. Virol.70, 68.
Wang, H.G., et al. 1995. J. Virol.69, 7917.
Banerjee, A.C.,et al. 1994. Oncogene9, 1733.
Eckner, R., et al. 1994. Genes Dev.8, 869.
Abraham, S.E., et al. 1993. Oncogene8, 1639.
Wang, H.G., et al. 1993. J. Virol.67, 476.
Howe, J.A., and Bayley, S.T., 1992. Virology186, 15.
Rikitake, Y., and Moran, E., 1992. Mol. Cell. Biol.11, 2826.
Yaciuk, P., and Moran, W., 1991. Mol. Cell. Biol.11, 5389.
Egan, C., et al. 1988. Mol. Cell. Biol.8, 3955.
Yee, S. and Branton, P., 1985. Virology147, 142.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3