MXRJ200TA
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Hauteur
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
Largeur
37 in. (939,8 mm)
depth
45 in. (1143 mm)
Poids
720 lb (327 kg)
À utiliser avec