Principaux documents
MX0SP10FS1
Millipore
Filtre de profondeur Millistak+® HC Pro Pod
X0SP, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 1.1 m 2 surface area
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Niveau de qualité
Description
Secondary clarification following primary clarification or primary clarification depth filter.
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Hauteur
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Longueur
24.2 in. (62 cm)
depth
4.8 in. (4.1 cm)
Surface de filtration
1.1 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
X0SP
Description générale
Le filtre Millistak+® HC Le filtre de profondeur Pro Pod (média synthétique à haute capacité) est un filtre de profondeur synthétique offrant un média de filtration de profondeur plus propre et plus homogène que les filtres à base de terre de diatomées (DE) et de cellulose (CE) actuellement proposés. Cette unité, présentée sous un format Pod à l'échelle industrielle avec un média de qualité X0SP, peut prendre en charge des applications de clarification primaire et secondaire ainsi que des applications de filtration downstream.
Application
Clarification secondaire après une clarification primaire ou une filtration en profondeur de clarification primaire.
Caractéristiques et avantages
Matériaux de construction synthétiques
  • Réduisez de 50 % le taux de composés extractibles dans les analyses de COT et les exigences de volume de rinçage pré-utilisation
  • Pas de bêta-glycanes pour interférer avec les tests au lysat d'amébocytes de limules (LAL) pour la détection des endotoxines bactériennes
  • Uniformité d'un lot à l'autre pour assurer la réussite du développement et de la mise en œuvre de procédés de clarification robustes
Formulation et conception du média filtrant en profondeur
  • Offre jusqu'à deux fois la capacité de filtration avec des propriétés de rétention du filtre équivalentes par rapport aux références à base de terre de diatomées (DE) disponibles dans le commerce
  • Meilleure élimination des impuretés liées aux protéines de cellules hôtes (HCP)
Dispositif Pod jetable
  • Format modulaire et flexible offrant des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • Format robuste du dispositif ; facile à utiliser et à configurer
Caractéristiques
Grade du filtre : X0SP
Les métaux à l'état de traces ont été mesurés après un rinçage à l'eau pure de 50 l/m2 de surface et un trempage statique de 24 heures dans de l'eau pure. Valeurs basées sur la moyenne des données sur les extractibles métalliques issues de trois lots distincts de dispositifs µPod. L'analyse a été réalisée par ICP-MS. Les dispositifs n'ont pas été autoclavés.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
L'intégrité est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C ; l'autoclave peut altérer les performances de la filtration. Recommandé uniquement pour la décontamination après utilisation.
Remarque sur l'analyse
Conductivité de l'eau produite à 25 °C : après un rinçage à l'eau pure de 50 l/m2 (5 litres par ft2) de superficie de membrane (300 l/m²/h, 10 min). Un échantillon a été prélevé à l'issue du lavage pour mesurer la conductivité. Les dispositifs n'ont pas été autoclavés.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany