Principaux documents
MIACFD101
Millipore
Distributeur d'entonnoirs Microfil®
For use with 100mL Microfil® funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Microfil® with S-Pak®
Entrée
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le distributeur d'entonnoirs pour entonnoirs de 100 ml est un accessoire complémentaire du système de filtration Microfil®. Le système de filtration Microfil® constitue une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil® sur les supports de la rampe de filtration (sans joint, ni pince d'assemblage) assure une parfaite étanchéité. Les entonnoirs, conditionnés par 25 pour plus de praticité, sont chargés dans le distributeur d'entonnoirs spécialement conçu à cet effet et peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le distributeur d'entonnoirs est conçu pour fournir rapidement des entonnoirs Microfil® sans compromettre leur stérilité.
Application
Le distributeur d'entonnoirs est un accessoire complémentaire du système de filtration Microfil® utilisé dans l'analyse microbiologique classique de la bière et de l'eau en bouteille, l'analyse des produits pharmaceutiques, l'analyse environnementale, les tests de biocharge et les analyses de qualité de l'eau.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany