Principaux documents
MHA00BSM2
Millipore
Bouillon sélectif pour Brettanomyces
capacity 2 mL, Ampoule for testing wine and beer for Brettanomyces
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
orange-yellow
Entrée
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
pH
3.5±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Brettanomyces/Dekkera spp.
Description générale
Le bouillon sélectif pour Brettanomyces est un milieu utilisé pour l'enrichissement des levures Brettanomyces du vin. Brettanomyces est un genre de levures capables de se développer dans de fortes concentrations d'alcool et de fermenter les sucres qui n'ont pas été consommés par Saccharomyces cerevisiae pendant la fermentation{20}. La présence de Brettanomyces est associée à l'apparition de déviations aromatiques dans le vin. Le dextrose est le glucide fermentescible qui apporte du carbone et de l'énergie. La peptone et l'extrait de malt apportent l'azote, les vitamines, les minéraux et les acides aminés essentiels à la croissance. L'extrait de levure est une source de vitamines, notamment du groupe B. La thiamine est un facteur de croissance. Des agents sélectifs sont ajoutés afin d'améliorer le recouvrement de Brettanomyces par l'inhibition des contaminants courants, comme Saccharomyces cerevisiae. Les colonies sont petites, blanches, crémeuses et très convexes, presque semi-sphériques. Un halo peut apparaître autour de la colonie en raison de la production d'acide.
Application
Le bouillon sélectif pour Brettanomyces est utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour le contrôle de la présence de levures Brettanomyces dans le vin et la bière.
Conditionnement
Ampoules en plastique de 2 ml
Caractéristiques
Durée d'incubation : 120 h
Température d'incubation : 30 °C
Milieu de culture
Bouillon sélectif pour Brettanomyces
Remarque sur l'analyse
Les colonies sont petites, blanches, crémeuses et très convexes, presque semi-sphériques. Un halo peut apparaître autour de la colonie en raison de la production d'acide.
Micro-organismes cibles : Espèces de Brettanomyces
Micro-organismes pour le contrôle qualité (QC)
Dekkera(Brettanomyces) naardenesis (ATCC 22075)
Z. bailii (ATCC 60483)
P. aeruginosa (ATCC 9721)
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (2001)