Principaux documents
MB1HC027H1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
B1HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, B1HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Description
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Surface de filtration
0.027 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Entrée
sample type liquid
Conductivité
3.64 – 10.5 μS/cm
Grade du filtre
B1HC
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MB1HC027H1 se présente sous la forme d'un POD à haute capacité de dimensions 14 cm (H) × 22 cm (L) et possède une surface de filtration de 0,027 m2.
Cette série de médias B1HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour la clarification secondaire après une filtration à flux tangentiel, une filtration en profondeur ou une centrifugation. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries distinctes de qualité de médias filtrants afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod est simple et directe. La conception unique des adaptateurs jetables et des manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les exigences d'entretien et de validation du nettoyage.
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liter per ft²(100 L/m²) of media surface area
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume mort pour un meilleur rendement en produit
  • Large éventail de types de médias filtrants dans des produits monocouches et multicouches
  • Le média à double action Millistak+® HC améliore la préfiltration et la comprime la clarification
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • La conception jetable brevetée élimine le besoin de carter et de validation du NEP ou du nettoyage
  • Les filtres autonomes Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre : B1HC
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 ºC
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : Après trempage statique dans l'eau pure (eau DI de Type 1) pendant 24 h après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de membrane.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany