Key Documents
MAGNA0025
Sigma-Aldrich
MAGNA CHIP® HiSens Chromatin Immunoprecipitation Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41105331
Nomenclature NACRES :
NA.84
Informations légales
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable