MABX8411
Anti-COVID-19, MERS & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1056
suitable for ELISA
Synonyme(s) :
SARS-CoV-2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1056, monoclonal
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Spécificité
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable