MABT908
Anti-Integrin beta-8 Antibody, clone 6B9
clone 6B9, from mouse
Synonyme(s) :
ITGB8
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB8(3696)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Integrin beta-8 in human colon tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1